Principaux documents
520675
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
25 G
140,00 €
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
140,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
0.47-0.53 wt. % Pd
Ampleur du marquage
0.5 wt. % loading
Pf
1552 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Palladium on alumina (Pd/Al2O3) (0.5 wt % loading, spheres) is a widely utilized catalyst that can be prepared by wet impregnation of alumina pellets with palladium chloride.[1] It can also be prepared by flame spray pyrolysis (FSP) by utilizing the precursor solution of aluminum sec-butoxide and palladium acetylacetonate.[2]
Application
Pd/Al2O3 can be used as a catalyst in the enantioselective hydrogenation reaction.[2] It can also be potentially used in the formation of an automotive catalytic converter to improve the air quality of urban environments.[3][4]
Autres remarques
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Flame spray synthesis of Pd/Al2O3 catalysts and their behavior in enantioselective hydrogenation
Strobel R, et al.
J. Catal., 222(2), 307-314 (2004)
Aqueous bromate reduction by catalytic hydrogenation over Pd/Al2O3 catalysts
Chen H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 96(3-4), 307-313 (2010)
Catalytic activity of Pd/Al2O3 toward the combustion of methane
Gao D, et al.
Catalysis Communications, 9(15), 2583-2587 (2008)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)