205702
Palladium on alumina
extent of labeling: 1 wt. % loading, (Powder or beads)
About This Item
Produits recommandés
Forme
(Powder or beads)
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
1 wt. % loading
Pf
1552 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable