519200
3,5-Dibenzyloxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
78-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2
Clé InChI
MHHXKZKHZMSINU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable