Principaux documents
517976
Sigma-Aldrich
Amberjet® 4200 chloride form
chloride form, beads
Synonyme(s) :
Poly(styrene-co-divinylbenzene) with quaternary amine functionality, chloride form
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
beads
Réticulation
1 % cross-linked
Activité spécifique
3.5-4.5 mmol Cl-/g
Paramètres
60 °C Cl- form max. temp.
Impuretés
50-60%
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium functional group
Taille des particules
600-800 μm
Capacité
≥1.30 meq/mL by wetted bed volume
Chaîne SMILES 
[Cl-].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)c3ccc(C=C)cc3
Application
Ion exchange resin (strongly basic anion exchanger)
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour la déminéralisation de l′eau; utile pour éliminer le fer et le zinc de l′acide chlorhydrique, et la récupération de l′argent des effluents de photographie.
Informations légales
Amberjet is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable