Principaux documents
51778
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Heptyl alcohol
5 ML
84,30 €
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
84,30 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Beilstein:
1731686
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
pb
176 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Densities and viscosities for binary mixtures of phenetole with 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol, 1-octanol, 1-nonanol, and 1-decanol at different temperatures.
Al-Jimaz AS, et al.
Fluid Phase Equilibria, 218(2), 247-260 (2004)
Volumetric behaviour of acrylic esters (methyl-, ethyl-, and butyl acrylate)+ 1-alcohol (heptanol, octanol, decanol and dodecanol) at 298.15 K and 308.15 K.
Sastry NV and Valand MK.
Physics and Chemistry of Liquids, 38(1), 61-72 (2000)
Dielectric behavior of mixtures of 1-heptanol and 4-heptanol and the fluid structure of the monoalcohols.
Bordewijk P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 73(10), 3255-3258 (1969)
Nannan Ye et al.
Lab on a chip, 11(6), 1096-1101 (2011-02-05)
Transport across gap junction channels (GJCs) between neighboring cells is critical to synchronizing cell's electrical and metabolic activities and maintaining cell homeostasis. Here we present a non-invasive microfluidic method to measure molecular diffusion across GJCs in multiple 1D cell arrays
Gabriela Oliveira et al.
International journal of pharmaceutics, 393(1-2), 61-67 (2010-04-08)
While it is well recognised that formulation components influence drug permeation, few studies have addressed the influence of vehicles on drug transport in artificial or biological membranes Previously we have investigated the effects of temperature on the uptake of model