517674
Praseodymium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Pr(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: praseodymium
reagent type: catalyst
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Clé InChI
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges