Principaux documents
331716
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione gadolinium(III) derivative, Gd(acac)3
5 G
114,00 €
25 G
404,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
114,00 €
25 G
404,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.57 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
solid
Pertinence de la réaction
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Pf
143 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
Clé InChI
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.