430609
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
La(OTf)3, Lanthanum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum, Lanthanum(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable