Principaux documents
51670
Sigma-Aldrich
1-Phenylheptadecane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Heptadecylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H40
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.56
Beilstein:
2267128
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.480
pb
397 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C23H40/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-23-21-18-16-19-22-23/h16,18-19,21-22H,2-15,17,20H2,1H3
Clé InChI
ZMPPFNHWXMJARX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Bruce A Kowert et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(40), 12931-12937 (2015-09-30)
The translational diffusion constants, D, of benzene and a series of alkylbenzenes have been determined in four n-alkanes at room temperature using capillary flow techniques. The alkylbenzenes are toluene, ethylbenzene, 1-phenylpropane, 1-phenylpentane, 1-phenyloctane, 1-phenylundecane, 1-phenyltetradecane, and 1-phenylheptadecane. The n-alkanes are
Speed of sound, density, and compressibility of alkyl-benzenes as a function of pressure and temperature: heptadecylbenzene and octadecylbenzene.
Dutour S, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 983-987 (2004)
Solid- Liquid Equilibria under High Pressure of Nine Pure n-Alkylbenzenes.
Milhet M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(1), 233-237 (2007)
Field ionization mass spectrometric sensitivities of one-ring aromatic hydrocarbons.
Schulz C, et al.
Analytical Chemistry, 65(10), 1426-1430 (1993)