49823
Acid Red 73
analytical standard
Synonyme(s) :
Brilliant Crocein MOO, 7-Hydroxy-8-(4-phenylazophenylazo)-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Red 73, Brilliant crocein scarlet MOO, Crocein Scarlet MOO
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-19-11-6-14-12-18(34(28,29)30)13-20(35(31,32)33)21(14)22(19)26-25-17-9-7-16(8-10-17)24-23-15-4-2-1-3-5-15;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
Clé InChI
PEAGNRWWSMMRPZ-RVTJCSDESA-L
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)