Principaux documents
515507
Sigma-Aldrich
3-Bromophenyl isopropyl ether
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
227.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter