Principaux documents
513717
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylallylamine
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
141 °C (lit.)
Densité
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
Clé InChI
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)