Principaux documents
513555
Sigma-Aldrich
Luperox® 224, 2,4-Pentanedione peroxide solution
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione peroxide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
Indice de réfraction
n20/D 1.439
pb
68 °C
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)C(OOC(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-5(11)9(6(2)12)15-16-10(7(3)13)8(4)14/h9-10H,1-4H3
Clé InChI
ILENATNBFPBMHG-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization initiator
Informations légales
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :