Principaux documents
512672
Sigma-Aldrich
Benzyl 1-homopiperazinecarboxylate
96%
Synonyme(s) :
N-(Benzyloxycarbonyl)homopiperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
130 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C(OCc1ccccc1)N2CCCNCC2
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-13(15-9-4-7-14-8-10-15)17-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
Clé InChI
BXDQJVDEALOIQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter