Key Documents
512087
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1Br)N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
AYFMPMKATOGAGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Utsab Manna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(31), 10374-10386 (2017-07-27)
A meta-phenylenediamine-based disubstituted bis-urea receptor L1 with electron-withdrawing 3-chloro and electron-donating 4-methylphenyl terminals has been established as a potential system to fix and efficiently capture atmospheric CO