Principaux documents
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophene
96%
1 G
26,20 €
5 G
102,00 €
26,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
26,20 €
5 G
102,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
26,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
181-183 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup