510297
5-Bromo-2-methoxypyridine
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Organic Process Research & Development 11.5 (2007): 899-902