Principaux documents
50476
Sigma-Aldrich
Bis[4-(3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)pentyl)phenyl]phenylphosphine
≥90.0%
Synonyme(s) :
Bis[4-(2,2-bis-(trifluoromethyl)-1H,1H,2H,2H-perfluoropentyl)phenyl]phenylphosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H17F26P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
926.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥90.0%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.459
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(CC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H17F26P/c33-23(34,25(37,38)31(53,54)55)21(27(41,42)43,28(44,45)46)14-16-6-10-19(11-7-16)59(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(9-13-20)15-22(29(47,48)49,30(50,51)52)24(35,36)26(39,40)32(56,57)58/h1-13H,14-15H2
Clé InChI
JKFFEJFWOMHYDX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter