Principaux documents
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene
90%
Synonyme(s) :
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C10H6-)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
pb
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
Clé InChI
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter