Principaux documents
499633
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) benzyl ether
97%
Synonyme(s) :
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol
25 ML
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
127,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
pb
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OCCOCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O3/c12-6-7-13-8-9-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
Clé InChI
LJVNVNLFZQFJHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Di(ethylene glycol) benzyl ether may be used as an initiator in the preparation of linear-PLA (poly(L-lactide).[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Fei Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 19(7), 1423-1429 (2008-06-21)
Two types of 32 arm star polymers incorporating amphiphilic block copolymer arms have been synthesized and characterized. The first type, stPCL-PEG 32, is composed of a polyamidoamine (PAMAM) dendrimer as the core with radiating arms having poly(epsilon-caprolactone) (PCL) as an