Principaux documents
498211
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
(-)-chiro-Inositol, L-chiro-Inositol
5 G
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
196,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Ampleur du marquage
1.5-2.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
Clé InChI
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacts with nucleophiles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable