Principaux documents
497762
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2ZnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.96 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JIWPVHAJWTWEJB-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C