Key Documents
496731
Sigma-Aldrich
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate
average Mn ~484
Synonyme(s) :
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2CH2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~484
Niveau de qualité
Contient
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable