Principaux documents
416525
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate
average Mn ~492, EO/phenol 3
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct, Bisphenol A-ethylene oxide adduct, Ethoxylated bisphenol A
1 L
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~492
Composition
EO/phenol, 3
Indice de réfraction
n20/D 1.542
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
Clé InChI
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter