495964
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
Synonyme(s) :
DEPBT
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
72-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(OCC)ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H14N3O5P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-14-11(15)9-7-5-6-8-10(9)12-13-14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable