Principaux documents
241458
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
98%
Synonyme(s) :
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium
10 G
116,00 €
50 G
440,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
116,00 €
50 G
440,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cr(CO)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
7.6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 36 °C)
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
>150 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
Clé InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to a prenylatedcarbene complex which promotes a net [5+5] cycloaddition of alkynylbenzaldehydes to give phenanthrenes.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are