Principaux documents
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
Synonyme(s) :
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
1 G
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
149,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H6)Cr(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.14
Beilstein:
3571699
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
163-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
Clé InChI
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable