Principaux documents
486124
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
5 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled KNO3
250 G
923,00 €
923,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 G
923,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
923,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
5 atom % 15N
Poids mol.
101.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Pf
334 °C (lit.)
Densité
2.131 g/mL
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable