Principaux documents
492671
Sigma-Aldrich
Glycerin-2-13C tripalmitat
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Glyceryl-2-13C trihexadecanoate, Tripalmitin-glyceryl-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
808.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Pf
64-66 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
Clé InChI
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable