Principaux documents
490482
Sigma-Aldrich
Pentane-d12
98 atom % D
5 G
844,00 €
844,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
844,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)3CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
844,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
36 °C (lit.)
Pf
-130 °C (lit.)
Densité
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
Description générale
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49.00 °C - closed cup
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)