490407
Chloropentamethyldisilane
97%
Synonyme(s) :
1-Chloro-1,1,2,2,2-pentamethyldisilane, Chlorodimethyl(trimethylsilyl)silane, Chloropentamethyldisilane, Pentamethylchlorodisilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4415 (lit.)
Point d'ébullition
134-136 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H15ClSi2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-5H3
Clé InChI
GJCAUTWJWBFMFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes