Principaux documents
489441
Sigma-Aldrich
Formic acid-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
5 G
265,00 €
265,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
265,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
265,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Concentration
95 wt. % in D2O
Indice de réfraction
n20/D 1.369
pb
100.8 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup