48700
Octyl gallate
antioxidant, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Octyl gallate
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (HPLC)
Pf
101-103 °C
101-104 °C (lit.)
Solubilité
soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH))
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Clé InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves