PHR3510
Lauryl gallate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Lauryl gallate, Dodecyl gallate
259,00 €
About This Item
259,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP Y0000365
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
lauryl gallate
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
94-97 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Clé InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®