Documents
485799
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled hexadecane, Cetane-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1313CH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
0.780 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup