Principaux documents
485179
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
Methyl cyanide-13C,15N
250 MG
1 190,00 €
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
1 190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH313C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
43.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
C[13C]#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1,3+1
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-SUEIGJEOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup