Principaux documents
477249
Sigma-Aldrich
Dibenzo-21-crown-7
97%
Synonyme(s) :
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
1 G
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
121,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.45
Beilstein:
1693830
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
103-107 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
Clé InChI
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Beshare Hashemi et al.
Journal of separation science, 38(24), 4248-4254 (2015-10-16)
In this work, we report the first application of ion-imprinted technology via precipitation polymerization for simple and practical determination of rubidium ions. The rubidium-ion-imprinted polymer nanoparticles were prepared using dibenzo-21-crown-7 as a selective ligand, methacrylic acid as functional monomer, ethylene