483907
Devarda′s alloy
powder, −100 mesh
Synonyme(s) :
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
93,10 €
About This Item
93,10 €
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Taille des particules
−100 mesh
Pf
550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clé InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges