Principaux documents
269484
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
filings, +100 mesh
100 G
72,00 €
500 G
180,00 €
72,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
72,00 €
500 G
180,00 €
About This Item
Formule linéaire :
AlCuZn
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
72,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
filings
Composition
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Taille des particules
+100 mesh
Pf
550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clé InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges