Principaux documents
483567
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Pf
212-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of lipophilic-tailed monocationic inhibitors of neuronal nitric oxide synthase
  • Stereoselective desymmetrizing rhodium-catalyzed allylic arylation
  • Solvent free catalytic C-H functionalization reactions
  • Homocoupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck reactions under air
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable