Principaux documents
483249
Sigma-Aldrich
Antimony(V) oxide
85%
Synonyme(s) :
Antimony pentoxide
About This Item
Formule linéaire :
Sb2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
85%
Pf
380 °C (dec.) (lit.)
Densité
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
Clé InChI
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par