Principaux documents
291331
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide
100 MG
90,50 €
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
90,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H23IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
ε (coefficient d'extinction)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide is a well-known photographic sensitizing dye. It belongs to the class of quinocyanine dyes and exhibits red and blue shifted absorption bands on aggregation. It is also known as 1-ethyl-4-[(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene) methyl] quinolinium iodide.
Application
1,1′-diethyl-4,4′-cyanine dye (DEC) is suitable for use in silver halide photography.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
The structure of 1,1'-diethyl-2,2'-cyanine iodide, a photographic sensitizing dye
K. Nakatsu
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 2181-2188 (1977)