481432
Bromure de cyanogène
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bromine cyanide
75,50 €
About This Item
75,50 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.65 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
100 mmHg ( 22.6 °C)
Essai
99.995% trace metals basis
pb
61-62 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Clé InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges