Principaux documents
481076
Sigma-Aldrich
Diphenylzinc
92%
Synonyme(s) :
Diphenylzinc
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
92%
Forme
powder or crystals
Impuretés
<7.5% benzene
pb
280-285 °C (lit.)
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
MKRVHLWAVKJBFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Muta. 1B - Pyr. Sol. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :