Principaux documents
47998
Sigma-Aldrich
Fmoc-8-Aoc-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(Fmoc-amino)caprylic acid, 8-(Fmoc-amino)octanoic acid
500 MG
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
151,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.46
Beilstein:
8286497
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clé InChI
QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Mathias Dyrberg Loft et al.
Amino acids, 49(6), 1089-1100 (2017-03-21)
The urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) is overexpressed in several cancers including glioblastoma (GBM) and is an established biomarker for metastatic potential. The uPAR-targeting peptide AE105-NH