Principaux documents
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
99%
5 G
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
139,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Clé InChI
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter