Principaux documents
478148
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
105 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(N=C=O)c1C
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup