478008
N-Propylbutylamine
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Densité
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter