Principaux documents
03205
Sigma-Aldrich
N-Ethylbutylamine
≥98.0%
250 ML
27,10 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
27,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Beilstein:
1731324
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
18 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
108 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1