Principaux documents
477702
Sigma-Aldrich
5-Bromoisatoic anhydride
97%
Synonyme(s) :
6-Bromo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
Clé InChI
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges